Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Pyridine-[²H₅]

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

532967-25G 532967-5G
SIAL532967-25GEA 631 EUR
SIAL532967-25G SIAL532967-5G
Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84.06 g/mol
Siedepunkt: 114,4
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR