4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
533033-5G
SIAL533033-5GEA
76.9
EUR
SIAL533033-5G
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol |
MDL:
MFCD03094461 CAS-Nummer: 162744-59-4 |