6-Methoxy-2-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
533084-5G
SIAL533084-5GEA
32.4
EUR
SIAL533084-5G
6-Methoxy-2-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-naphthaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol |
MDL:
MFCD00081152 CAS-Nummer: 3453-33-6 EINECS: 222-377-2 |