2-Fluor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Fluor-4-picolin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

533254-1G
SIAL533254-1GEA 28.2 EUR
SIAL533254-1G
2-Fluor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041224
CAS-Nummer: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR