2-Fluor-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-6-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
533262-1G
SIAL533262-1GEA 26 EUR
SIAL533262-1G
2-Fluor-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
MDL: MFCD00041226
CAS-Nummer: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
UN: 1993
ADR: 3,III