2-Acetyl-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

533610-25G
SIAL533610-25GEA 245 EUR
SIAL533610-25G
2-Acetyl-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 65…67 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1,119 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014529
CAS-Nummer: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR