4-Brom-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromguajacol, 1-Brom-4-hydroxy-3-methoxybenzol, 5-Brom-2-hydroxyanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
533637-25G
SIAL533637-25GEA
300
EUR
SIAL533637-25G
4-Brom-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203,04 g/mol |
MDL:
MFCD00051937 CAS-Nummer: 7368-78-7 |