2,2'-Difluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

533645-5G
SIAL533645-5GEA 338 EUR
SIAL533645-5G
2,2'-Difluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
2,2'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Molecular Weight: 190,19 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120…120,5 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 388-82-9
EINECS: 206-863-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR