2,4-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

533661-100G
SIAL533661-100GEA 193 EUR
SIAL533661-100G
2,4-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044772
CAS-Nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR