4-Methyl-1-pentin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

533882-5ML
SIAL533882-5MLEA 120 EUR
SIAL533882-5ML
4-Methyl-1-pentin, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1-pentin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –110,3 °C
Dichte: 0,7112 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00039857
CAS-Nummer: 7154-75-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR