2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534129-5G
SIAL534129-5GEA
41.6
EUR
SIAL534129-5G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂S Molecular Weight: 255,1343 g/mol |
MDL:
MFCD00051953 CAS-Nummer: 2103-94-8 |