5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534153-25G
SIAL534153-25GEA
60.9
EUR
SIAL534153-25G
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,05 g/mol |
MDL:
MFCD01631134 CAS-Nummer: 70978-54-0 |