4-(2-Methoxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-(2-Methoxyethyl) phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534595-25G
SIAL534595-25GEA
59.9
EUR
SIAL534595-25G
4-(2-Methoxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol |
MDL:
MFCD00017537 CAS-Nummer: 56718-71-9 EINECS: 260-354-9 |