2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534617-1G-A
SIAL534617-1G-AEA
72
EUR
SIAL534617-1G-A
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,16 g/mol |
MDL:
MFCD00023258 CAS-Nummer: 3977-23-9 EINECS: 223-611-6 |