(±)-4-Chlorstyroloxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
534757-5G
SIAL534757-5GEA 102 EUR
SIAL534757-5G
(±)-4-Chlorstyroloxid, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Chlorstyroloxid
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
MDL: MFCD00956179
CAS-Nummer: 2788-86-5