(±)-4-Fluorstyroloxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
534765-5G
SIAL534765-5GEA
91.7
EUR
SIAL534765-5G
(±)-4-Fluorstyroloxid, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Fluorstyroloxid
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol |
MDL:
MFCD00043994 CAS-Nummer: 18511-62-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |