Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

535435-10G
SIAL535435-10GEA 573 EUR
SIAL535435-10G
Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR