1,7-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,7-Naphthalindiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

535486-25G
SIAL535486-25GEA 260 EUR
SIAL535486-25G
1,7-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,7-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035720
CAS-Nummer: 575-38-2
EINECS: 209-383-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR