1-Phenyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Phenyl-3-buten-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
535907-5G
SIAL535907-5GEA
113
EUR
SIAL535907-5G
1-Phenyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,20 g/mol |
MDL:
MFCD00039617 CAS-Nummer: 936-58-3 |