5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

535974-1ML
SIAL535974-1MLEA 64.1 EUR
SIAL535974-1ML
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,459 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631433
CAS-Nummer: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR