5-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
535982-5G
SIAL535982-5GEA 32.2 EUR
SIAL535982-5G
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL: MFCD00665762
CAS-Nummer: 394-30-9