5-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536024-1ML
SIAL536024-1MLEA
50.3
EUR
SIAL536024-1ML
5-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145,56 g/mol |
MDL:
MFCD00069416 CAS-Nummer: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |