4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536148-25G
SIAL536148-25GEA
102
EUR
SIAL536148-25G
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₇Cl₂NO Molecular Weight: 204,0500 g/mol |
MDL:
MFCD00238535 CAS-Nummer: 37148-48-4 EINECS: 253-368-1 |