2-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536288-10G
SIAL536288-10GEA 63.4 EUR
SIAL536288-10G
2-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
MDL: MFCD00025112
CAS-Nummer: 446-24-2