3-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536318-1G
SIAL536318-1GEA
31.2
EUR
SIAL536318-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174,56 g/mol |
MDL:
MFCD00042506 CAS-Nummer: 161957-55-7 |