3-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluorbenzoesäurehydrazid, 3-Fluorbenzol-1-carbohydrazid, 3-Fluorbenzohydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536326-1G
SIAL536326-1GEA
22.5
EUR
SIAL536326-1G
3-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇FN₂O Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00060561 CAS-Nummer: 499-55-8 |