4-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536334-5G
SIAL536334-5GEA 37.1 EUR
SIAL536334-5G
4-Fluorbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
MDL: MFCD00060562
CAS-Nummer: 456-06-4