1-Brom-4-fluornaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
537195-5G
SIAL537195-5GEA
95.1
EUR
SIAL537195-5G
1-Brom-4-fluornaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Formel:
C₁₀H₆BrF Molecular Weight: 225,06 g/mol |
MDL:
MFCD00051473 CAS-Nummer: 341-41-3 EINECS: 206-434-9 |