6-Methoxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
537268-5G
SIAL537268-5GEA
57
EUR
SIAL537268-5G
6-Methoxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,21 g/mol |
MDL:
MFCD00092750 CAS-Nummer: 2471-70-7 |