Isobutylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
537632-1L
SIAL537632-1LEA
140
EUR
SIAL537632-1L
Isobutylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Isobutylisobutyrat
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol |
MDL:
MFCD00008916 CAS-Nummer: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III |