(±)-1-Hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

537764-5G
SIAL537764-5GEA 53.5 EUR
SIAL537764-5G
(±)-1-Hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Hexin-3-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014408
CAS-Nummer: 105-31-7
EINECS: 203-286-7
UN: 2929
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR