1,8-Cineol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, Limonen-1,8-oxid, 1,8-Epoxy-p-menthan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

53801-100ML-F
SIAL53801-100ML-FEA 59 EUR
SIAL53801-100ML-F
1,8-Cineol, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,5 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167977
CAS-Nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03940

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR