2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

538094-1G
SIAL538094-1GEA 49.3 EUR
SIAL538094-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257,03 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
MDL: MFCD00061172
CAS-Nummer: 184970-25-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR