(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538108-1G
SIAL538108-1GEA
55
EUR
SIAL538108-1G
(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222,14 g/mol |
MDL:
MFCD00061185 CAS-Nummer: 194943-83-4 |