Acetoacetanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Acetessigsäureanilid, Acetethansäureanilid, 3-Oxo-N-phenylbutanamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

538329-500G
SIAL538329-500GEA 40 EUR
SIAL538329-500G
Acetoacetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetoacetanilid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (32 mmHg)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008780
CAS-Nummer: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 13,00059

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR