6-Brom-1,4-benzodioxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538523-5G
SIAL538523-5GEA
95.2
EUR
SIAL538523-5G
6-Brom-1,4-benzodioxan, Sigma-Aldrich®
6-Brom-1,4-benzodioxan
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00040750 CAS-Nummer: 52287-51-1 EINECS: 257-817-2 |