3'-(Trifluormethyl)propiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-(Trifluormethyl)propiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538698-5G
SIAL538698-5GEA
58
EUR
SIAL538698-5G
3'-(Trifluormethyl)propiophenon, Sigma-Aldrich®
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O Molecular Weight: 202,18 g/mol |
MDL:
MFCD00039227 CAS-Nummer: 1533-03-5 |