Triethylphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: ortho-Phosphorsäuretriethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

538728-100ML
SIAL538728-100MLEA 59.1 EUR
SIAL538728-100ML
Triethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphat
Formel: C₆H₁₅O₄P
Molecular Weight: 182,16 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009077
CAS-Nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR