2'-(Trifluormethyl)propiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-(Trifluormethyl)propiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538760-5G
SIAL538760-5GEA
37
EUR
SIAL538760-5G
2'-(Trifluormethyl)propiophenon, Sigma-Aldrich®
2'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O Molecular Weight: 202,18 g/mol |
MDL:
MFCD00013557 CAS-Nummer: 16185-96-9 |