Ethylpentafluorpropionylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538787-5G
SIAL538787-5GEA 89.7 EUR
SIAL538787-5G
Ethylpentafluorpropionylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylpentafluorpropionylacetat
Formel: C₇H₇F₅O₃
Molecular Weight: 234,12 g/mol
MDL: MFCD00013569
CAS-Nummer: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3,III