3-(Trifluormethyl)benzhydrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538817-5G
SIAL538817-5GEA
61.2
EUR
SIAL538817-5G
3-(Trifluormethyl)benzhydrol, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O Molecular Weight: 252,23 g/mol |
MDL:
MFCD00014397 CAS-Nummer: 728-80-3 |