Phenylsulfonylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Phenylsulfonyl)aceton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
539082-1G
SIAL539082-1GEA
0
EUR
SIAL539082-1G
Phenylsulfonylaceton, Sigma-Aldrich®
Phenylsulfonylaceton
Formel:
C₉H₁₀O₃S Molecular Weight: 198.24 g/mol |
MDL:
MFCD00047794 CAS-Nummer: 5000-44-2 |