1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Brom-2-fluornitrobenzol, 4-Brom-1-fluor-2-nitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

539112-25G
SIAL539112-25GEA 169 EUR
SIAL539112-25G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,786 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR