Ethylchlorfluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

539147-25G
SIAL539147-25GEA 98.1 EUR
SIAL539147-25G
Ethylchlorfluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorfluoracetat
Formel: C₄H₆ClFO₂
MDL: MFCD00039333
CAS-Nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR