4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
539171-1G
SIAL539171-1GEA
30.8
EUR
SIAL539171-1G
4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD00051703 CAS-Nummer: 339-59-3 |