3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

539554-1G
SIAL539554-1GEA 0 EUR
SIAL539554-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,451 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631548
CAS-Nummer: 85345-76-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR