2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
539635-1G
SIAL539635-1GEA
52
EUR
SIAL539635-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N |
MDL:
MFCD00061184 CAS-Nummer: 179946-34-0 |