Ethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

539775-110G
SIAL539775-110GEA 0 EUR
SIAL539775-110G
Ethan, Sigma-Aldrich®
Ethan
Formel: H₃CCH₃
Siedepunkt: –88,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –173,3 °C
Dichte: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74-84-0
EINECS: 200-814-8
UN: 1035
ADR: 2,
Merck Index: 12,03767

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR