Bis(pentafluorphenyl)carbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
539899-5G
SIAL539899-5GEA
115
EUR
SIAL539899-5G
Bis(pentafluorphenyl)carbonat, Sigma-Aldrich®
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Formel:
C₁₃F₁₀O₃ Molecular Weight: 394,13 g/mol |
MDL:
MFCD00368353 CAS-Nummer: 59483-84-0 |