(S)-(+)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-3-Chlor-1,2-dihydroxypropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

540064-5G
SIAL540064-5GEA 81.4 EUR
SIAL540064-5G
(S)-(+)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
Molecular Weight: 110,54 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00210270
CAS-Nummer: 60827-45-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR